Azul de toluidina O, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
198161-5G 198161-25G
198161-5GEA 125 EUR
198161-5G 198161-25G
Azul de toluidina O, Sigma-Aldrich®
Cloruro de tolonio O
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011934
Núm. CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Índice Merck: 12,09658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&vid=61820c198c4a39bab8f548d881a9f685e92f800a&prid=web&clid=SAPDAM