meso-Tetrafenilporfina ≥99%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos:
5,10,15,20-Tetrafenil-21H,23H-porfina
M-Clarity™ quality level = MQ200
247367-1G
247367-250MG
247367-1GEA
303
EUR
247367-1G
247367-250MG
meso-Tetrafenilporfina ≥99%, Sigma-Aldrich®
meso-Tetrafenilporfina
Formula:
C₄₄H₃₀N₄ Pto. de fusión: >300 °C (lit.) Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Room Temperature |
Número MDL:
MFCD00011680 Núm. CAS: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance (Form) | Crystalline Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Chlorin |
≤0.1% c = 0.03g/l in Toluene |
Purity (HPLC) | ≥99.0% |