Sodio peryodato ≥99.8% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
311448-100G
311448-500G
311448-5G
311448-100G
311448-500G
311448-100GEA
124
EUR
311448-100G
311448-500G
311448-5G
SIAL311448-100G
SIAL311448-500G
Sodio peryodato ≥99.8% ACS, Fluka™
Sodio peryodato
Formula:
NaIO₄ Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 270 °C (desc.) Densidad: 3,86 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003534 Núm. CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1,I Índice Merck: 13,08714 |
Resultados test especificaciones
Assay (excluding dried substances) | 99.8 - 100.3 % |
Manganese (Mn) | Max. 3.0 ppm |
Other halogens (as Cl) | Max. 0.02 % |