1-(Trimetilsilil)imidazol, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
394874-10X1MLEA 291 EUR
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
1-(Trimetilsilil)imidazol, Supelco®
1-(Trimetilsilil)imidazol
Formula: C₆H₁₂N₂Si
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Número MDL: MFCD00005280
Núm. CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&vid=8070ee5278cbf346cffa2fa72e144a41f13f6c02&prid=web&clid=SAPDAM