Propileno óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
56671-1ML-F
56671-5ML-F
56671-1ML-FEA
26.6
EUR
56671-1ML-F
56671-5ML-F
Propileno óxido, Supelco®
Propileno óxido
Formula:
C₃H₆O Pto. Ebullición: 34,3 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –37 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005126 Núm. CAS: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Índice Merck: 12,08041 |