N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: MSTFA, N-Metil-N-(trimetilsilil)-2,2,2-trifluoroacetamida
M-Clarity™ quality level = MQ100
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
69479-25MLEA 695 EUR
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, Supelco®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d146999835387e9eb6175715ba5453f576eac&vid=4c5df68c2bb042a7be46f8d847bba9b247818475&prid=web&clid=SAPDAM