1-Naftolbenceína, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: α-Fenil-4-hidroxi-α-(4-hidroxinaftil)naftaleno-1-metanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 114 EUR
70480-10G 70480-50G
1-Naftolbenceína, Supelco®
1-Naftolbenceína
Formula: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44 g/mol
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078492
Núm. CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM