N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M7891-25G M7891-5G
M7891-25GEA 465 EUR
M7891-25G M7891-5G
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, Supelco®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&vid=9a0715dae01d88ca2eb3929384f2f0c16831c688&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&vid=88a9d1582b58668d76c99be4fc9b4e17da5be019&prid=web&clid=SAPDAM