2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
BSTFA+TMCS (99:1)
M-Clarity™ quality level = MQ100
T6381-100G
T6381-10AMP
T6381-1AMP
T6381-25G
T6381-5G
T6381-100GEA
458
EUR
T6381-100G
T6381-10AMP
T6381-1AMP
T6381-25G
T6381-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
Formula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.40 g/mol |
Número MDL:
MFCD00008269 Núm. CAS: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 |