Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Aminohydrocinnamic acid, 3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
A1073-10G A1073-25G
TCIAA1073-10GEA 158 EUR
TCIAA1073-10G TCIAA1073-25G
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico
Formula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00017118
Núm. CAS: 2393-17-1
EINECS: 219-245-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ac23ac38ba3b04dbfd44c14c0e88259f6c9a6d&vid=07ac23ac38ba3b04dbfd44c14c0e88259f6c9a6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency