4-(2-Aminoetil)piridina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
A1264-25G A1264-5G
TCIAA1264-25GEA 315 EUR
TCIAA1264-25G TCIAA1264-5G
4-(2-Aminoetil)piridina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: 76 °C
Densidad: 1,0238 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00038045
Núm. CAS: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&vid=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %