Ácido (4-(bromometil)fenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
B1351-25G B1351-5G
TCIAB1351-25GEA 132 EUR
TCIAB1351-25G TCIAB1351-5G
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-(bromometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229,07 g/mol
Número MDL: MFCD00010632
Núm. CAS: 13737-36-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67785f9f1336c6a3313f556bf45aa97f6c31e1d&vid=c67785f9f1336c6a3313f556bf45aa97f6c31e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C