L-Cysteic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C0514-1G
C0514-25G
TCIAC0514-1GEA
17
EUR
TCIAC0514-1G
TCIAC0514-25G
L-Cysteic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Cysteic acid
Formula:
C₃H₇NO₅S Pto. de fusión: 273 °C |
Número MDL:
MFCD00007524 Núm. CAS: 498-40-8 EINECS: 207-861-3 Índice Merck: 14,02780 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +7.6 to +8.4 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |