4-Cloropirocatecol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diol, 4-Chlorocatechol
C0568-25G C0568-5G
TCIAC0568-25GEA 342 EUR
TCIAC0568-25G TCIAC0568-5G
4-Cloropirocatecol ≥98.0% (por GC)
4-Cloropirocatecol
Formula: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 90…91 °C
Número MDL: MFCD00059614
Núm. CAS: 2138-22-9
EINECS: 218-381-9
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0467e5eb45ca0defae4fb208f5003d8ee21906b&vid=e0467e5eb45ca0defae4fb208f5003d8ee21906b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol ithin almost transparency