Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0795-250G C0795-25G
TCIAC0795-250GEA 688 EUR
TCIAC0795-250G TCIAC0795-25G
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo ≥98.0% (por GC)
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo
Formula: C₃H₂Cl₄O₂
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000810
Núm. CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&vid=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %