Dibenzotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0148-25G
D0148-5G
TCIAD0148-25GEA
81
EUR
TCIAD0148-25G
TCIAD0148-5G
Dibenzotiofeno ≥98.0% (por GC)
Dibenzotiofeno
Formula:
C₁₂H₈S Pto. Ebullición: 333°C Pto. de fusión: 95…98 °C Densidad: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Pto. de inflamación: 170 °C |
Número MDL:
MFCD00004969 Núm. CAS: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |