3-Hidroxi-p-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hidroxi-4-metoxianilina, 3-Hidroxi-4-anísidina, 5-Amino-2-metoxifenol
H0634-25G
H0634-5G
TCIAH0634-25GEA
119
EUR
TCIAH0634-25G
TCIAH0634-5G
3-Hidroxi-p-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxi-p-anísidina
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139.15 g/mol Pto. Ebullición: 277 |
Número MDL:
MFCD00010222 Núm. CAS: 1687-53-2 EINECS: 216-873-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 134.0 deg-C |