3-Metilfurano ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Peligro


Estabilización: estabilizado con hidroquinona

M0939-1G M0939-5G
TCIAM0939-1GEA 173 EUR
TCIAM0939-1G TCIAM0939-5G
3-Metilfurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-Metilfurano
Formula: C₅H₆O
Pto. Ebullición: 66°C
Densidad: 0,923 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060134
Núm. CAS: 930-27-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&vid=a8e2d0326c7ea9249bb8366d7182ff29b562ea40&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR