Ácido (3-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(3-Nitrophenoxy)acetic acid, 3-Nitrophenoxyacetic acid
N0224-25G N0224-5G
TCIAN0224-25GEA 181 EUR
TCIAN0224-25G TCIAN0224-5G
Ácido (3-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-nitrofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))OCH₂COOH
MW: 197,15 g/mol
Número MDL: MFCD00059826
Núm. CAS: 1878-88-2
EINECS: 217-528-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d22acabb8e20a40e3cac5977de7040d252e87b9c&vid=d22acabb8e20a40e3cac5977de7040d252e87b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency