Octanoato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
O0034-250G O0034-25G
TCIAO0034-250GEA 102 EUR
TCIAO0034-250G TCIAO0034-25G
Octanoato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Octanoato de sodio
Formula: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Pto. de fusión: 225…355 °C
Densidad: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058511
Núm. CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&vid=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %