Ftalimida potasica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ftalimida N-potasica
P0403-25G P0403-500G
TCIAP0403-25GEA 16 EUR
TCIAP0403-25G TCIAP0403-500G
Ftalimida potasica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ftalimida potasica
Formula: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005887
Núm. CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&vid=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency