Cloruro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetraetilamonio cloruro, Cloruro de tetrilamonio
T0095-25G T0095-500G T0095-100G
TCIAT0095-25GEA 25 EUR
TCIAT0095-25G TCIAT0095-500G TCIAT0095-100G
Cloruro de tetraetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀ClN
MW: 165.71 g/mol
Pto. de fusión: 285
Número MDL: MFCD00011828
Núm. CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Índice Merck: 14,09200
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85496c6fa73de3169f5a48f4850fa04a9b941a6a&vid=367ed227aba45b086f6cae884da6e4929272a12d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-C)
Solubility in Water almost transparency