Tridecanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
T0960-25ML T0960-100ML T0960-5ML
TCIAT0960-25MLEA 130 EUR
TCIAT0960-25ML TCIAT0960-100ML TCIAT0960-5ML
Tridecanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Tridecanoato de metilo
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: 7°C
Densidad: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00008977
Núm. CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b61cb2868938f1a5aab5c8c6337708448ebf86e&vid=b8411cb41d4aac7a17cf2ba91307bf95c4436f18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %