Tetrapropilamonio perrutenato
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
T1559-1G T1559-5G
TCIAT1559-1GEA 117 EUR
TCIAT1559-1G TCIAT1559-5G
Tetrapropilamonio perrutenato
Tetrapropilamonio perrutenato
Formula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351.43 g/mol
Pto. de fusión: 163°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074914
Núm. CAS: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&vid=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Functionality test to pass test