Placas de filtración, 96 pocillos, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 191 EUR
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Placas de filtración, 96 pocillos, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de placas de filtración AcroPrep™ Advance incluye diversos tipos de membrana y tamaños de poro para proporcionar el mejor rendimiento posible para una amplia variedad de preparaciones de muestras y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Las placas de filtración AcroPrep™ Advance son perfectas para la concentración, purificación y desalación de proteínas y péptidos; aplicaciones con microesferas y resina cromatográfica; fraccionamiento macroscópico y clarificación de lisados; y filtración en general.
  • Eliminación eficaz de partículas: distintas membranas y tamaños de poro que garantizan el procesamiento óptimo de muestras con alta carga de partículas
  • La geometría del pocillo proporciona velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa, con un volumen de retención bajo
  • La geometría de la punta de salida proporciona un flujo directo de la muestra dentro de la placa receptora sin problemas de contaminación cruzada
  • Compatible con la automatización: fabricada conforme a las directrices de la SBS, lo que permite que las placas funcionen en procesos manuales, semiautomáticos y automáticos
  • Fácil identificación: permite el etiquetado en la superficie superior lisa y en la ventana texturizada, facilitando, además, la orientación durante el uso gracias a la muesca en la esquina A1
Applications for AcroPrep™ Advance filter plates for aqueous filtration include general sample preparation, gross fractionation, cell harvesting, and cell-based assays.