Pinzas para juntas cónicas estándar, KECK ™, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286336109 286336203 286336306 286336409 286336503 286336606 286336709 286336803 286336906
271-7111EA 3.9 EUR
271-7111 271-7112 271-7113 271-7114 271-7115 271-7116 271-7107 271-7108 271-7117
Pinzas para juntas cónicas estándar, KECK ™, DURAN®
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
POM. Estos clips hechos de poliacetal resistente a la temperatura (POM) son fáciles, seguros y se pueden colocar rápidamente.
  • Buenas propiedades
  • Color codificado por tamaño
  • No hay riesgo de rayar el cristal.
  • No se corroe ni se deforma