N,N'-Etilendianilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N1,N2-Diphenylethane-1,2-diamine, 1,2-Dianilinoethane, N,N'-Diphenylethylenediamine
B23098.14
B23098.06
B23098.22
B23098.14EA
84.3
EUR
B23098.14
B23098.06
B23098.22
N,N'-Etilendianilina ≥97%
N,N'-Etilendianilina
Purity: 98+%
CAS No.: 150-61-8
Molecular Formula: C6H5NHCH2CH2NHC6H5
Formula Weight: 212.30
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 228°/12mm
Merck Reference: 14,2990
MDL No.: MFCD00003019
Formula:
C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅ MW: 212,29 g/mol Pto. Ebullición: 228 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 64…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003019 Núm. CAS: 150-61-8 EINECS: 205-765-6 Índice Merck: 14,2990 |