N-Feniletilenodiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
130610100 130610500
ACRO130610100EA 66.4 EUR
ACRO130610100 ACRO130610500
N-Feniletilenodiamina 99%
N-Feniletilenodiamina
Formula: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 262…264 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008162
Núm. CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %