Cloruro de (4-clorofenil)acetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
A12530.09 A12530.18 A12530.30
A12530.09EA 48.4 EUR
A12530.09 A12530.18 A12530.30
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo ≥98%
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo
Purity: 98% CAS No.: 25026-34-0 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 112-114°/11mm Beilstein Reference: 637775 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00037111
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189.04 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.292
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037111
Núm. CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II