Cloruro de (4-clorofenil)acetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 32.3 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo 96%
Cloruro de (4-clorofenil)acetilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189.04 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.292 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00037111
Núm. CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %