Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 47.3 EUR
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo 98%
Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo
Formula: (C₆H₄F)CH₂COCl
Pto. Ebullición: 60 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,259 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674181
Núm. CAS: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %