Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19235.06
L19235.14
L19235.06EA
150
EUR
L19235.06
L19235.14
Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo ≥97%
Cloruro de (4-fluorofenil)acetilo
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Formula:
(C₆H₄F)CH₂COCl Pto. Ebullición: 60 °C (8 mmHg) Densidad: 1,259 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674181 Núm. CAS: 459-04-1 UN: 3265 ADR: 8,II |