(R)-(-)-Linalol 95% (sum of enantiomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol
428311000 428310250
ACRO428311000EA 110 EUR
ACRO428311000 ACRO428310250
(R)-(-)-Linalol 95% (sum of enantiomers)
(R)-(-)-Linalol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 196…198 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,862 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135469
Núm. CAS: 126-91-0
EINECS: 204-811-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat)