(S)-(-)-β-Citronelol, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(-)-Citronelol
M-Clarity™ quality level = MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 78.8 EUR
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronelol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronelol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Densidad: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00063214
Núm. CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7