2-(2-Metoxietoxi)etanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 45.1 EUR
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Metoxietoxi)etanol 99%
2-(2-Metoxietoxi)etanol
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002871
Núm. CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Índice Merck: 12,06116
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA