2,2'-(Etilendioxi)dietanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
139590010
139590025
139590100
ACRO139590010EA
70.2
EUR
ACRO139590010
ACRO139590025
ACRO139590100
2,2'-(Etilendioxi)dietanol 99%
2,2'-(Etilendioxi)dietanol
Formula:
C₆H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,12 g/cm³ Pto. de inflamación: 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002880 Núm. CAS: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Índice Merck: 12,09802 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |