N,N'-Dietiletilendiamina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17113.06
A17113.14
A17113.22
A17113.06EA
43.7
EUR
A17113.06
A17113.14
A17113.22
N,N'-Dietiletilendiamina 96%
N,N'-Dietiletilendiamina
Purity: 96%
CAS No.: 111-74-0
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 33°(92°F)
Refractive Index: 1.4326
Boiling Point: 152-154°
UN No.: 2685
MDL No.: MFCD00009033
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 152…154 °C Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 0,811 Pto. de inflamación: 33 °C (92 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009033 Núm. CAS: 111-74-0 EINECS: 203-902-4 UN: 2685 ADR: 8,II |