N,N'-Dimetiletilendiamina 85% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
116190250 116191000
ACRO116190250EA 98.5 EUR
ACRO116190250 ACRO116191000
N,N'-Dimetiletilendiamina 85% tech.
N,N'-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,819 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008290
Núm. CAS: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g