Tolueno-3,4-ditiol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol
421180010 421180050
ACRO421180010EA 72.2 EUR
ACRO421180010 ACRO421180050
Tolueno-3,4-ditiol 95%
Tolueno-3,4-ditiol
Formula: C₇H₈S₂
Pto. Ebullición: 185 °C (84 mmHg)
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 1,18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004844
Núm. CAS: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN: 2810
Índice Merck: 12,09669
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %