Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Alcohol 6-nitroveratrilico
L00719.06
L00719.14
L00719.06EA
99.7
EUR
L00719.06
L00719.14
Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico ≥98%
Alcohol 3,4-dimetoxi-2-nitrobencilico
Purity: 98%
CAS No.: 1016-58-6
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1880093
MDL No.: MFCD00014701
Formula:
C₉H₁₁NO₅ MW: 213,19 g/mol Pto. de fusión: 144…148 °C |
Número MDL:
MFCD00014701 Núm. CAS: 1016-58-6 EINECS: 213-806-4 |