(±)-1,2-Octanodiol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
200140100 200140500
ACRO200140100EA 43.2 EUR
ACRO200140100 ACRO200140500
(±)-1,2-Octanodiol 98+%
(±)-1,2-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 243 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…31 °C
Pto. de inflamación: 138 °C
Número MDL: MFCD00010738
Núm. CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %