(±)-1,2-Octanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08031.09
L08031.18
L08031.09EA
38.8
EUR
L08031.09
L08031.18
(±)-1,2-Octanodiol ≥97%
(±)-1,2-Octanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Formula:
C₈H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 131…133 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 28…34 °C Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010738 Núm. CAS: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |