(±)-1,2-Propanodiol, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
0575-1LEA
89.4
EUR
0575-1L
0575-4L
(±)-1,2-Propanodiol, grado alta pureza
(±)-1,2-Propanodiol
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 187,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064272 Núm. CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Índice Merck: 13,07947 |
|
Resultados test especificaciones
Arsenic | ≤0.0003% |
Chloride | ≤0.007 % |
Heavy metals | ≤0.0005% |
Purity | ≥99.5% |
Residue on ignition | ≤0.01% |
Sulphate | ≤0.006% |
Water (KF) | ≤0.2% |