Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14709.06
A14709.14
A14709.22
A14709.06EA
56.9
EUR
A14709.06
A14709.14
A14709.22
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥97%
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico
Purity: 97%
CAS No.: 88-26-6
Molecular Formula: C15H24O2
Formula Weight: 236.36
Melting Point: 138-141°
Boiling Point: 214°/40mm
MDL No.: MFCD00017254
Formula:
C₁₅H₂₄O₂ Pto. Ebullición: 214 °C (40 mmHg) Pto. de fusión: 138…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017254 Núm. CAS: 88-26-6 EINECS: 201-815-6 |