2,6-Bis(hydroximetil)-p-cresol ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
A17369.14 A17369.22 A17369.36
A17369.14EA 47.2 EUR
A17369.14 A17369.22 A17369.36
2,6-Bis(hydroximetil)-p-cresol ≥90%, tech.
2,6-Bis(hydroximetil)-p-cresol
Purity: 90% CAS No.: 91-04-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Melting Point: 119-126° Beilstein Reference: 1240237
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119…126 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004619
Núm. CAS: 91-04-3
EINECS: 202-036-4