3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00660.03
L00660.06
L00660.03EA
87.4
EUR
L00660.03
L00660.06
3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
3,5-Dibromo-p-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 13979-81-2
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.94
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 2249692
Formula:
C₇H₆Br₂O Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013968 Núm. CAS: 13979-81-2 EINECS: 237-763-6 |