4-Nitro-2,6-xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dimetil-4-nitrofenol
A15472.06
A15472.14
A15472.06EA
61.6
EUR
A15472.06
A15472.14
4-Nitro-2,6-xilenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xilenol
Purity: 98%
CAS No.: 2423-71-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: ca 168° dec.
Beilstein Reference: 1873275
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: ∼ 168 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007339 Núm. CAS: 2423-71-4 EINECS: 219-353-9 |