6-Nitro-2,4-xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
B25205.06
B25205.14
B25205.22
B25205.06EA
47.2
EUR
B25205.06
B25205.14
B25205.22
6-Nitro-2,4-xilenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xilenol
Purity: 98%
CAS No.: 14452-34-7
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 68-71°
MDL No.: MFCD00191633
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191633 Núm. CAS: 14452-34-7 EINECS: 238-436-0 |