Adiponitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexanedinitrile
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
43679.AE
43679.AP
43679.AEEA
34.1
EUR
43679.AE
43679.AP
Adiponitrilo ≥99%
Adiponitrilo
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 99+%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 2 Densidad: 0.951 Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001975 Núm. CAS: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |