Adiponitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexanedinitrile
B23122.AK
B23122.AU
B23122.AKEA
37.2
EUR
B23122.AK
B23122.AU
Adiponitrilo ≥98%
Adiponitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 2 Densidad: 0.951 Pto. de inflamación: 163 °C (325 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001975 Núm. CAS: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1 III |